Nitrato de Césio ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14440.06
14440.14
14440.22
14440.36
14440.06EA
40.6
EUR
14440.06
14440.14
14440.22
14440.36
Nitrato de Césio ≥99.99% (baseado nos metais)
Nitrato de Césio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-18-6
Molecular Formula: CsNO3
Formula Weight: 194.91
Physical Form: Crystalline
Density: 3.68
Refractive Index: 1.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 414°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,2015
UN No.: 1451
MDL No.: MFCD00010963
Fórmula:
CsNO₃ Ponto de ebulição: Dec. Ponto de Fusão: 414 °C Densidade: 3,68 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010963 Número CAS: 7789-18-6 EINECS: 232-146-8 UN: 1451 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,2015 |