Print…
Nitrato de Césio ≥99.8% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitric acid cesium salt
12884.18 12884.30
12884.18EA 71.3 EUR
12884.18 12884.30
Nitrato de Césio ≥99.8% (baseado em metais)
Nitrato de Césio
Purity: 99.8% CAS No.: 7789-18-6 Molecular Formula: CsNO3 Formula Weight: 194.91 Physical Form: Crystalline Density: 3.68 Refractive Index: 1.55 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 414° Boiling Point: dec. Solubility: Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,2015 UN No.: 1451 MDL No.: MFCD00010963
Preparation of cesium compounds
Fórmula: CsNO₃
Peso Molecular: 194.91 g/mol
Ponto de ebulição: 737 Decomp.
Ponto de Fusão: 414
Densidade: 3.68
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010963
Número CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,2015