Print…
Nitrato de Césio 99.99% (baseado em traços de metais) para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
192070500 192070010 192072500
ACRO192070500EA 208 EUR
ACRO192070500 ACRO192070010 ACRO192072500
Nitrato de Césio 99.99% (baseado em traços de metais) para análise
Nitrato de Césio
Fórmula: CsNO₃
Ponto de ebulição: 737 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 414 °C
Densidade: 3,68 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010963
Número CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,02057
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Aluminium (Al) ≤0.2 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lithium (Li) ≤0.5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤1 ppm
Rubidium (Rb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Strontium (Sr) ≤1 ppm