Print…
Nitrito de sódio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
27960.236EA 34.3 EUR
27960.236 27960.293
Nitrito de sódio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Nitrito de sódio
Fórmula: NaNO₂
Ponto de ebulição: 320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 284 °C
Densidade: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011118
Número CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 13,08721
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm