Print…
Nitrito de sódio ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Diazotizing salts
0297.0100EA 34.89 EUR
0297.0100 0297.1000
Nitrito de sódio ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nitrito de sódio
Fórmula: NaNO₂
Peso Molecular: 69 g/mol
Ponto de ebulição: 320
Ponto de Fusão: 284
Densidade: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011118
Número CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Encomendar
Exceeds ACS Specifications. Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.
Assay min. 97.0 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 3
Iron (Fe) max. 5