Nitrito de sódio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A18668.0I
A18668.36
A18668.0B
A18668.0IEA
166
EUR
A18668.0I
A18668.36
A18668.0B
Nitrito de sódio ≥98%
Nitrito de sódio
Purity: 98%
CAS No.: 7632-00-0
Molecular Formula: NNaO2
Formula Weight: 69.00
Odour: Odourless
Melting Point: 271° dec.
UN No.: 1500
MDL No.: MFCD00011118
Fórmula:
NaNO₂ Ponto de ebulição: 320 °C (1013 hPa) Densidade: 2,17 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011118 Número CAS: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8648 |