Print…
Nitrito de potássio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L13289.22 L13289.36
L13289.22EA 29.6 EUR
L13289.22 L13289.36
Nitrito de potássio ≥97%
Nitrito de potássio
Purity: 97% CAS No.: 7758-09-0 Molecular Formula: KNO2 Formula Weight: 85.11 Odour: Odourless pH: 7.0-10.0 Melting Point: 350° dec. Merck Reference: 14,7649 UN No.: 1488 MDL No.: MFCD00011408
Fórmula: KNO₂
Peso Molecular: 85.1 g/mol
Ponto de Fusão: 350 °C (decomposição)
Densidade: 1.915
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011408
Número CAS: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07734