Nitrito de potássio ≥96.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14245.09
14245.22
14245.36
14245.09EA
32.1
EUR
14245.09
14245.22
14245.36
Nitrito de potássio ≥96.0% ACS
Nitrito de potássio
Purity: 96.0% min
CAS No.: 7758-09-0
Molecular Formula: KNO2
Formula Weight: 85.11
Physical Form: Solid
Density: 1.915
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
pH: 7.0-10.0
Melting Point: 350° dec.
Solubility: Soluble in water, hot alcohol, liquid NH3
Merck Reference: 14,7649
UN No.: 1488
MDL No.: MFCD00011408
In analytical chemistry (testing for amino acids, cobalt, iodine, urea)
Fórmula:
KNO₂ Peso Molecular: 85.1 g/mol Ponto de Fusão: 350 °C (decomposição) Densidade: 1.915 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011408 Número CAS: 7758-09-0 EINECS: 231-832-4 UN: 1488 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,7649 |