Print…
Nitrito de potássio 97% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
222700010 222702500
ACRO222700010EA 141 EUR
ACRO222700010 ACRO222702500
Nitrito de potássio 97% para análise
Nitrito de potássio
Fórmula: KNO₂
Ponto de Fusão: 387 °C
Densidade: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011408
Número CAS: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07734
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystals
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm