Print…
Sodium amide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14095.0100 8.14095.1000
8.14095.0100EA 58.6 EUR
8.14095.0100 8.14095.1000
Sodium amide para síntese, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Fórmula: H₂NNa
Ponto de ebulição: 400 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 208 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011117
Número CAS: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08717
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 210 °C
Molar Mass 39.01 g/mol
Boiling Point 400 °C (1013 hPa)
Density 1.39 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 450 °C