Print…
Sodium amide 95%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
197051000 197055000 197050025
ACRO197051000EA 40.1 EUR
ACRO197051000 ACRO197055000 ACRO197050025
Sodium amide 95%, puro
Sodium amide
Fórmula: H₂NNa
Peso Molecular: 39.01 g/mol
Ponto de ebulição: 400 °C
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 1.39
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011117
Número CAS: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 3131
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,08717
Encomendar
Appearance White to greyish-white Powder or irregular granules or flakes
Titration with HClO4 ≥94 %
Free Sodium Passes test (A small amount dropped into water, does not catch fire)
Peroxides ≤0.1 % (as NaNH2O2)