Print…
Lithium amide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L16023.14 L16023.22 L16023.36
L16023.14EA 35.5 EUR
L16023.14 L16023.22 L16023.36
Lithium amide 95%
Lithium amide
Purity: 95% CAS No.: 7782-89-0 Molecular Formula: H2LiN Formula Weight: 22.96 Melting Point: 373° Boiling Point: 430° Merck Reference: 14,5522 UN No.: 1390 MDL No.: MFCD00011093
Fórmula: H₂LiN
Peso Molecular: 22.96 g/mol
Ponto de ebulição: 430 °C
Ponto de Fusão: 373
Densidade: 1.178
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011093
Número CAS: 7782-89-0
EINECS: 231-968-4
UN: 1390
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,05544