Print…
Azida de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
71290-100G 71290-500G
SIAL71290-100GEA 78.7 EUR
SIAL71290-100G SIAL71290-500G
Azida de sódio, Sigma-Aldrich®
Azida de sódio
Fórmula: NaN₃
Ponto de Fusão: 275 °C
Densidade: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003536
Número CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653