Print…
Azida de sódio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
8.22335.0100EA 48.7 EUR
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
Azida de sódio para síntese, Sigma-Aldrich®
Azida de sódio
Fórmula: NaN₃
Ponto de Fusão: 275 °C
Densidade: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003536
Número CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653
Encomendar
Solubility 420 g/l (17 °C)
Melting Point 275 °C (decomposition)
Molar Mass 65.01 g/mol
Boiling Point 300 °C (rigorous decomposition)
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials