Print…
Azida de sódio
Fornecedor: Merck
Perigo
1.06688.0100 1.06688.0250 1.06688.1000 1.06688.9010
1.06688.0100EA 45.7 EUR
1.06688.0100 1.06688.0250 1.06688.1000 1.06688.9010
Azida de sódio
Azida de sódio
Fórmula: NaN₃
Ponto de Fusão: 275 °C
Densidade: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003536
Número CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653