Print…
Azida de sódio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
103692KEA 98.6 EUR
103692K 103694M 10369AS
Azida de sódio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Azida de sódio
Fórmula: NaN₃
Ponto de Fusão: 275 °C
Densidade: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003536
Número CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Appearance White crystalline powder
Identification Passes test
Free alkalinity Max. 0.05 meq/g
Insolubility in water Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cr (Chromium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm