Trilithium nitride ≥99.4% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
35479.09
35479.18
35479.09EA
106
EUR
35479.09
35479.18
Trilithium nitride ≥99.4% (baseado em metais)
Trilithium nitride
Purity: 99.4%
CAS No.: 26134-62-3
Molecular Formula: Li3N
Formula Weight: 34.82
Physical Form: -60 Mesh Powder
Density: 1.30
Appearance: Red to brown
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 845°
UN No.: 2806
MDL No.: MFCD00016186
Fórmula:
Li₃N Ponto de Fusão: 845 °C Densidade: 1,30 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016186 Número CAS: 26134-62-3 EINECS: 247-475-2 UN: 2806 ADR: 4.3,I |