Print…
Sodium dicyanoamide 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21634.14 B21634.22 B21634.36
B21634.14EA 71.2 EUR
B21634.14 B21634.22 B21634.36
Sodium dicyanoamide 96%
Sodium dicyanoamide
Purity: 96% CAS No.: 1934-75-4 Molecular Formula: NaN(CN)2 Formula Weight: 89.03 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00003535
Fórmula: C₂N₃Na
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003535
Número CAS: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5