Print…
Permanganato de potássio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Permanganic acid potassium salt
26906.290EA 66.5 EUR
26906.290 26906.368
Permanganato de potássio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Permanganato de potássio
Fórmula: KMnO₄
Peso Molecular: 158.03 g/mol
Ponto de Fusão: > 240 °C
Densidade: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Encomendar
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm