Print…
Permanganato de potássio 99,0-100,5 Manganometry, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Permanganic acid potassium salt
MQ300
1.05082.0250 1.05082.1000 1.05082.0250_N 1.05082.1000_N
1.05082.0250EA 60 EUR
1.05082.0250 1.05082.1000 MERC1.05082.0250_N MERC1.05082.1000_N
Permanganato de potássio 99,0-100,5 Manganometry, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Permanganato de potássio
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Fórmula: KMnO₄
Peso Molecular: 158.03 g/mol
Ponto de Fusão: > 240 °C
Densidade: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Encomendar
Assay (manganometric) 99.0 - 100.5 %
Identity Passes test
Appearance of solution Passes test
In water insoluble matter ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Chloride, Chlorate (as Cl) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.003 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %