Print…
Permanganato de potássio, cristalino, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.05080.1000 1.05080.5000 1.05080.9050
1.05080.1000EA 123 EUR
1.05080.1000 1.05080.5000 1.05080.9050
Permanganato de potássio, cristalino, EMPLURA®, Supelco®
Permanganato de potássio
Fórmula: KMnO₄
Ponto de Fusão: > 240 °C (decomposição)
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Encomendar
Assay (manganometric) 99,0 - 100,5%
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Water insoluble matter ≤ 0,2 %
Chloride (Cl) ≤ 0,01 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0,03 %