Print…
Permanganato de potássio, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
0237.0250EA 56 EUR
0237.0250 0237.1000
Permanganato de potássio, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Permanganato de potássio
Fórmula: KMnO₄
Ponto de Fusão: > 240 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Encomendar
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.2 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %