Print…
Permanganato de potássio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12170.0C A12170.0E A12170.36
A12170.0CEA 389 EUR
A12170.0C A12170.0E A12170.36
Permanganato de potássio ≥98%
Permanganato de potássio
Purity: 98% CAS No.: 7722-64-7 Molecular Formula: KMnO4 Formula Weight: 158.03 Melting Point: 240° dec. Merck Reference: 14,7655 MDL No.: MFCD00011364
Fórmula: KMnO₄
Densidade: 2,7
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7655