Permanganato de potássio ≥99.0% ACS baixo em mercúrio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Permanganic acid potassium salt
36675.22
36675.36
36675.A4
36675.22EA
49.8
EUR
36675.22
36675.36
36675.A4
Permanganato de potássio ≥99.0% ACS baixo em mercúrio
Permanganato de potássio
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7722-64-7
Molecular Formula: KMnO4
Formula Weight: 158.03
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: Dark purple
Melting Point: 240° dec.
Merck Reference: 14,7655
UN No.: 1490
MDL No.: MFCD00011364
Fórmula:
KMnO₄ Ponto de Fusão: 240 °C (decomposição) Densidade: 2,7 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011364 Número CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7655 |