Print…
Permanganato de potássio 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
207740010 207740250 207745000
ACRO207740010EA 105 EUR
ACRO207740010 ACRO207740250 ACRO207745000
Permanganato de potássio 99+% para análise
Permanganato de potássio
Fórmula: KMnO₄
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Encomendar
Appearance Dark green-black Glistening crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.01 %