Print…
Permanganato de potássio 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196750010 196752500 196755000 196750050
ACRO196750010EA 89 EUR
ACRO196750010 ACRO196752500 ACRO196755000 ACRO196750050
Permanganato de potássio 98%, extra puro
Permanganato de potássio
Fórmula: KMnO₄
Ponto de Fusão: 240 °C (decomposição)
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Encomendar
Appearance Brown to brown-black Glistening crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %