Print…
Ácido periódico 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
20593.151EA 41.3 EUR
20593.151 20593.180
Ácido periódico 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
ácido ortoperiódico
Fórmula: H₅IO₆
Peso Molecular: 227.94 g/mol
Ponto de Fusão: 122
Densidade: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011344
Número CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm