Ácido periódico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22288.0100
8.22288.0500
8.22288.0100EA
105
EUR
8.22288.0100
8.22288.0500
Ácido periódico para síntese, Sigma-Aldrich®
ácido ortoperiódico
Fórmula:
H₅IO₆ Ponto de Fusão: 122 °C Densidade: 1,3875 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011344 Número CAS: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1 (8),I Merck Index: 13,07248 |
|
Solubility | 2430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 122 °C |
Molar Mass | 227.94 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
pH | 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |