Print…
Ácido periódico 99,5 Iodometry, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
MQ300
1.00524.0025 1.00524.0100
1.00524.0025EA 154 EUR
1.00524.0025 1.00524.0100
Ácido periódico 99,5 Iodometry, EMSURE® analysis_for, Supelco®
ácido ortoperiódico
Here the lab user will find dye solutions and staining kits for histology and immuno-histological methods such as Tissugnost®, a universal detection system based on the streptavidin-biotin technique.
Fórmula: H₅IO₆
Peso Molecular: 227.94 g/mol
Ponto de Fusão: 122
Densidade: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011344
Número CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)