Print…
Periodato de sódio 99, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Sodium metaperiodate
27986.235EA 112 EUR
27986.235 27986.460 27986.290
Periodato de sódio 99, GPR RECTAPUR®
Periodato de sódio
Fórmula: NaIO₄
Peso Molecular: 213.89 g/mol
Ponto de ebulição: 300
Ponto de Fusão: 175
Densidade: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003534
Número CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08714
Encomendar
Assay Min. 99 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable