Print…
Periodato de sódio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
27985.185EA 111 EUR
27985.185 27985.290 27985.230
Periodato de sódio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Periodato de sódio
Fórmula: NaIO₄
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 175 °C
Densidade: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003534
Número CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Assay (dried basis) 99.8-100.3 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test