Print…
Periodato de sódio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sodium metaperiodate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06597.0050 1.06597.0250 1.06597.1000
1.06597.0050EA 80 EUR
1.06597.0050 1.06597.0250 1.06597.1000
Periodato de sódio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Periodato de sódio
Fórmula: NaIO₄
Peso Molecular: 213.89 g/mol
Ponto de ebulição: 300
Ponto de Fusão: 175
Densidade: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003534
Número CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Merck Index: 13,08714
Encomendar
Solubility 91 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C decomposes
Molar Mass 213.89 g/mol
Bulk Density 2000 - 2400 kg/m3
Boiling Point 300 °C
Density 3.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer