Print…
Periodato de sódio
Fornecedor: Merck
Perigo
1.06596.1000 1.06596.9025
1.06596.1000EA 472 EUR
1.06596.1000 1.06596.9025
Periodato de sódio
Periodato de sódio
Fórmula: NaIO₄
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 175 °C
Densidade: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003534
Número CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Merck Index: 13,08714