Periodato de sódio 99,8-100,3 ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Sodium metaperiodate
44309.22
44309.36
44309.A3
44309.22EA
145
EUR
44309.22
44309.36
44309.A3
Periodato de sódio 99,8-100,3 ACS
Periodato de sódio
Purity: 99.8-100.3%
CAS No.: 7790-28-5
Molecular Formula: INaO4
Formula Weight: 213.89
Physical Form: Powder
Density: 3.86
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 300° dec.
Merck Reference: 14,8640
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003534
Fórmula:
NaIO₄ Peso Molecular: 213.89 g/mol Ponto de ebulição: 300 Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição) Densidade: 3.86 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003534 Número CAS: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,8640 |