Periodato de sódio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13798.09
13798.22
13798.36
13798.A3
13798.09EA
71
EUR
13798.09
13798.22
13798.36
13798.A3
Periodato de sódio ≥98%
Periodato de sódio
Purity: 98%
CAS No.: 7790-28-5
Molecular Formula: INaO4
Formula Weight: 213.89
Physical Form: Powder
Density: 3.86
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 300° dec.
Solubility: Soluble in water and acids
Merck Reference: 14,8640
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003534
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent
Fórmula:
NaIO₄ Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição) Densidade: 3,86 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003534 Número CAS: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8640 |