Print…
Periodato de sódio 99.8+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
419610050 419615000 419610025 419611000
ACRO419610050EA 24.9 EUR
ACRO419610050 ACRO419615000 ACRO419610025 ACRO419611000
Periodato de sódio 99.8+% ACS
Periodato de sódio
Fórmula: NaIO₄
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição)
Densidade: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003534
Número CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.8 to 100.3 % (on dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.02 %
Manganese (Mn) ≤3 ppm