Print…
Periodato de sódio 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
198381000 198385000 198380025
ACRO198381000EA 92.2 EUR
ACRO198381000 ACRO198385000 ACRO198380025
Periodato de sódio 99% para análise
Periodato de sódio
Fórmula: NaIO₄
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição)
Densidade: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003534
Número CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Encomendar
Appearance White to off-white Crystals
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.4 to 4.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iodide (I) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm