Print…
Iodato de sódio 99%, pó, extra puro reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
419560050 419565000
ACRO419560050EA 24.7 EUR
ACRO419560050 ACRO419565000
Iodato de sódio 99%, pó, extra puro reagente
Iodato de sódio
Fórmula: INaO₃
Peso Molecular: 197.89 g/mol
Ponto de Fusão: 560 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003533
Número CAS: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %