Print…
Iodato de potássio 99.7-100.4%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
26840.235EA 159 EUR
26840.235 26840.460 26840.180
Iodato de potássio 99.7-100.4%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Iodato de Potássio
Fórmula: KlO₃
Peso Molecular: 214 g/mol
Ponto de Fusão: 560
Densidade: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011406
Número CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Encomendar
Ensaio 99.7 --> 100.4 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 --> 8.0
Metais pesados (como Pb) Max. 5 ppm
Matéria insolúvel Max. 50 ppm
Perda por secagem (130°C) Max. 0.1 %
Total N (Nitrogênio) Max. 50 ppm
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (como Cl) Max. 100 ppm
Cl + Br (como Cl) Max. 100 ppm
I (Iodeto) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 50 ppm
Fe (Ferro) Max. 10 ppm
Na (Sódio) Max. 50 ppm
Conforme a ACS Passa no teste
Conforme a Reag. Ph.Eur. Passa no teste