Print…
Iodato de potássio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16162.0E A16162.22 A16162.36
A16162.0EEA 623 EUR
A16162.0E A16162.22 A16162.36
Iodato de potássio ≥98%
Iodato de Potássio
Purity: 98% CAS No.: 7758-05-6 Molecular Formula: KIO3 Formula Weight: 214.00 Melting Point: 560° dec. Merck Reference: 14,7642 MDL No.: MFCD00011406
Fórmula: KlO₃
Peso Molecular: 214 g/mol
Ponto de Fusão: 560 °C (decomposição)
Densidade: 3.89
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011406
Número CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726