Print…
Iodato de potássio 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
201771000 201775000 201770025
ACRO201771000EA 54.8 EUR
ACRO201771000 ACRO201775000 ACRO201770025
Iodato de potássio 99.5% para análise
Iodato de Potássio
Fórmula: KlO₃
Ponto de Fusão: 560 °C
Densidade: 3,93 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011406
Número CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.4 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Iodide (I) ≤20 ppm
Chlorate (ClO3) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm