Print…
Iodato de potássio 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196741000 196745000 196740025
ACRO196741000EA 46.8 EUR
ACRO196741000 ACRO196745000 ACRO196740025
Iodato de potássio 98%, extra puro
Iodato de Potássio
Fórmula: KlO₃
Peso Molecular: 214 g/mol
Ponto de Fusão: 560
Densidade: 3.93 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011406
Número CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)