Print…
Iodeto de sódio 99.0-100.5% Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27916.291EA 319 EUR
27916.291 27916.360 27916.462
Iodeto de sódio 99.0-100.5% Ph. Eur.
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Peso Molecular: 149.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1300
Ponto de Fusão: 662
Densidade: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Alkalinity Passes test
IO3 (Iodate) Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
S2O3 (Thiosulphate) Passes test
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 3 %
Residual solvents Passes test