Print…
Iodeto de sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
27915.231EA 90 EUR
27915.231 27915.297
Iodeto de sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Ponto de ebulição: 1300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 662 °C
Densidade: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm