Print…
Iodeto de sódio, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
MQ300
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
1.06523.0100EA 150 EUR
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
Iodeto de sódio, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Peso Molecular: 149.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1300
Ponto de Fusão: 662
Densidade: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Encomendar
Solubility 1793 g/l (20 °C)
Melting Point 662 °C
Molar Mass 149.89 g/mol
Bulk Density 1500 - 2000 kg/m3
Boiling Point 1304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (767 °C)
Density 3.67 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material