Print…
Iodeto de sódio, (máx. 1% H₂O) 99+% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
A15480.0E A15480.22 A15480.36
A15480.0EEA 679 EUR
A15480.0E A15480.22 A15480.36
Iodeto de sódio, (máx. 1% H₂O) 99+% (peso seco)
Iodeto de sódio
Purity: 99+% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Refractive Index: 1.7745 Odour: Odourless Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Fórmula: NaI
Peso Molecular: 149.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1300…1304 °C
Ponto de Fusão: 651 °C
Densidade: 3.67
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8631