Iodeto de sódio ≥99.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
40196.22
40196.36
40196.22EA
74.3
EUR
40196.22
40196.36
Iodeto de sódio ≥99.5% ACS
Iodeto de sódio
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7681-82-5
Molecular Formula: NaI
Formula Weight: 149.89
Physical Form: Crystalline Powder
Density: 3.67
Refractive Index: 1.7745
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 651°
Boiling Point: 1300-1304°
Solubility: Soluble in water, alcohol, glycerol, acetone. Insoluble in ether
Merck Reference: 14,8631
MDL No.: MFCD00003532
Fórmula:
NaI Ponto de ebulição: 1300…1304 °C Ponto de Fusão: 651 °C Densidade: 3,67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003532 Número CAS: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8631 |