Iodeto de sódio ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
11665.22
11665.36
11665.A3
11665.22EA
83.3
EUR
11665.22
11665.36
11665.A3
Iodeto de sódio ≥99.9% (baseado em metais)
Iodeto de sódio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7681-82-5
Molecular Formula: NaI
Formula Weight: 149.89
Physical Form: Powder
Density: 3.67
Refractive Index: 1.7745
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 651°
Boiling Point: 1300-1304°
Merck Reference: 14,8631
MDL No.: MFCD00003532
Fórmula:
NaI Peso Molecular: 149.89 g/mol Ponto de ebulição: 1300…1304 °C Ponto de Fusão: 651 °C Densidade: 3.67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003532 Número CAS: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,8631 |