Print…
Iodeto de sódio 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
212680100 212680010 212681000
ACRO212680100EA 66.6 EUR
ACRO212680100 ACRO212680010 ACRO212681000
Iodeto de sódio 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Ponto de ebulição: 1300 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 661 °C
Densidade: 3,66 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Encomendar
Appearance White Granular powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %