Print…
Iodeto de sódio, anidro 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
203180010 203180050 203182500 203180025 203180100
ACRO203180010EA 275 EUR
ACRO203180010 ACRO203180050 ACRO203182500 ACRO203180025 ACRO203180100
Iodeto de sódio, anidro 99+%, puro
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Ponto de ebulição: 1300 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 661 °C
Densidade: 3,66 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried substance)
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C, 3 h)